Base per stativo
300×150 mm, 3,7 kg
Katalognr. USBE2014-2144
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
In acciaio inox. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile.
- Piedi in gomma per un equilibrio stabile
- Superfici lisce per operazioni di pulizia semplici e rapide
- Robuste
DIN 12892/55
Certifications: A norma DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- L×L:300×150 mm
- Seq:04
- Peso:3,7 kg