Orders LinkContactUsLinkComponent
Base per stativo
Base per stativo
210×130 mm, 1,7 kg
Codice catalogo 241-0366
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Base per stativo
Codice catalogo 241-0366
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Base per stativo
Base per stativo
210×130 mm, 1,7 kg
Price
108.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con un foro filettato M10 sul lato frontale e una base regolabile.
  • Piedi in gomma per un equilibrio stabile
  • Superfici lisce per operazioni di pulizia semplici e rapide
  • Robuste
DIN 12892/55
Certifications: A norma DIN 12892/55
Documents
Specifiche
  • L×L:
    210×130 mm
  • Seq:
    01
  • Peso:
    1,7 kg