Base per stativo
315×200 mm, 4,0 kg
Codice catalogo 241-7113
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con foro filettato M10 sul lato frontale.
- Piedi in gomma per un equilibrio stabile
- Facili da pulire
- Robuste
Specifiche
- L×L:315×200 mm
- Peso:4,0 kg