Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
  USBE2000/2100
Stand rods
  USBE2000/2100
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
SFr. 37.00
1 * 1 ST
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
  • Ø:
    12 mm
  • Filettatura:
    M 10
  • Descrizione:
    Steel rod, 400 g
  • Lunghezza:
    450 mm
  • Seq:
    01