Becco Bunsen, Teclu
Teclu safety burner, with air regulation and stopcock, for natural gas, Gas naturale, 17 mm, 1305 °C
Codice catalogo 451-1364
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Ottone nichelato.
- Bunsen di sicurezza con fiamma pilota esterna e regolazione dell'aria. Per gas propano
Testa del bruciatore: Ø 20 mm
Consumo di gas: 44 l/h
Temperatura massima: 1305 °C
Peso: 650 g
Altezza: 180 mm
Specifiche
- Mass. temp.:1305 °C
- Descrizione:Teclu safety burner, with air regulation and stopcock, for natural gas
- Seq:01
- Ø testa:17 mm
- Per:Gas naturale