Becco Bunsen
Con valvola a spillo, Gas naturale
Katalognr. 451-1365
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Tipo DIN.
- Con regolazione dell'aria e fiamma pilota interna
Bestellinformationen: fornito senza base di sicurezza, da ordinare separatamente.
Technische Daten
- Descrizione:Con valvola a spillo
- Per:Gas naturale