Orders LinkContactUsLinkComponent
Becco Bunsen
Becco Bunsen
Rubinetto leva, Ø 14 mm, Gas naturale, 17 mm, 1240 ° C, 14×150 mm
Codice catalogo 451-0081
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Becco Bunsen
Codice catalogo 451-0081
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Becco Bunsen
Becco Bunsen
Rubinetto leva, Ø 14 mm, Gas naturale, 17 mm, 1240 ° C, 14×150 mm
Price
77.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ottone nichelato con piede in ghisa.
  • Con regolazione dell'aria e fiamma pilota
  • Rubinetto leva
Height: 150 mm.
Informazioni per l'ordine: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    1240 ° C
  • Descrizione:
    Rubinetto leva, Ø 14 mm
  • Seq:
    01
  • Ø testa:
    17 mm
  • Per:
    Gas naturale
  • Ø×A:
    14×150 mm
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Lunghezza
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • USBE1622
    rosso
    1000 mm
    Safety gas tubing
    Log in per disponibilità
    1 * 1 m - SFr. 25.90
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base di sicurezza per bruciatori, per la massima stabilità e protezione delle superfici di lavoro
    Base di sicurezza per bruciatori, per la massima stabilità e protezione delle superfici di lavoro
    451-1342
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Safety gas tubing
    Safety gas tubing
    USBE1634
    2000 mm
    rosso
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 209.00