Becco Bunsen
Con valvola a spillo, Propano
Codice catalogo 451-1325
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Tipo DIN.
- Con regolazione dell'aria e fiamma pilota interna
Ordering information: fornito senza base di sicurezza, da ordinare separatamente.
Specifiche
- Descrizione:Con valvola a spillo
- Per:Propano