Becco Bunsen
Becco Bunsen senza rubinetto di arresto, Propano, 14 mm
451-0076
Ottone nichelato con piedini in ghisa.
- con valvola di regolazione dell'aria
Altezza: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Testa Ø: 17 mm (14 mm per modelli a propano)
- Descrizione:Becco Bunsen senza rubinetto di arresto
- Ø testa:14 mm
- Per:Propano