Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Comparatore di colori Gardner 2000+ con fonte di luce diurna 2000; dischi Gardner: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; cuvette W680/OG/10 mm con bordo di spessore 10 mm, AF334
Codice catalogo 633-0024
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Codice catalogo 633-0024
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Vai a
Product Details & Documents
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
- Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
- Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
- Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
- Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato
Specifiche
- Descrizione:Comparatore di colori Gardner 2000+ con fonte di luce diurna 2000; dischi Gardner: 4/30 AS, 1 - 9; 4/30 BS, 10 - 18; cuvette W680/OG/10 mm con bordo di spessore 10 mm
- Tipo:AF334