Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Unità platino-cobalto (intervallo di misurazione inferiore, 0 - 70 mg Pt/l) Nessler 2250 con fonte di luce diurna 2000 e cilindro di Nessler da 250 mm (50 ml); stativo per l'uso del reattivo di Nessler con luce naturale, AF328
Katalognr. 633-0022
Anbieter: Lovibond Tintometer
Direkt zu
Product Details & Documents
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
- Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
- Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
- Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
- Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato
Technische Daten
- Descrizione:Unità platino-cobalto (intervallo di misurazione inferiore, 0 - 70 mg Pt/l) Nessler 2250 con fonte di luce diurna 2000 e cilindro di Nessler da 250 mm (50 ml); stativo per l'uso del reattivo di Nessler con luce naturale
- Tipo:AF328
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..