Paraldeide
bottiglia in vetro, 1 L
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:123-63-7
- Formula:C₆H₁₂O₃
- Numero MDL:MFCD00036208
- Molecular Weight:132.16 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:204-639-8
- UN:1264
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:120 g/l (13 °C)
- Melting Point:12 °C
- Molar Mass:132.15 g/mol
- Boiling Point:124 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:13.3 hPa (20 °C)
- Flash Point:27 °C
- Refractive Index:1.4049 (20 °C)
- Explosion Limit:1.3 - 17.0 %(V)
- Density:0.99 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:235 °C
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L