Etichette rotonde
Fluorescent label dots, Paper, rosa, 19 mm
Codice catalogo 817-0378
Nome del fornitore: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Vai a
Product Details & Documents
Etichette autoadesive. Ideali per identificare tutti i campioni e i documenti. Ben visibili e fluorescenti. Possibilità di scrittura con qualsiasi marcatore.
- Resistente nei confronti di olio, acqua e acidi
- Termoresistente da −45 a +121 °C
- Rimozione senza residui
Diametro: 19 mm
Specifiche
- Colore:rosa
- Descrizione:Fluorescent label dots
- Dimensioni:19 mm
- Materiale:Paper
- Seq:06