Sonde di precisione
Sonda NTC in acciaio inox con cavo in PTFE, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C, Alimenti, 4×125 mm
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C, Alimenti, 4×125 mm
Codice catalogo 628-3305
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+150 °C
- Descrizione:Sonda NTC in acciaio inox con cavo in PTFE
- Seq:01
- Accuratezza:±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C - Applicazione:Alimenti
- Ø×L:4×125 mm