Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde di precisione
Sonde di precisione
PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe, −50…+400 °C, ±0,2 °C
±0,2% mv (+200...+800 °C), 6×200 mm
Catalog # 620-3325
Supplier:   Testo
Sonde di precisione
Catalog # 620-3325
Supplier:  Testo
Sonde di precisione
Sonde di precisione
PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe, −50…+400 °C, ±0,2 °C
±0,2% mv (+200...+800 °C), 6×200 mm
Price
SFr. 160.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Range di misura:
    −50…+400 °C
  • Descrizione:
    PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe
  • Accuratezza:
    ±0,2 °C
    ±0,2% mv (+200...+800 °C)
  • Ø×L:
    6×200 mm