Sonde di precisione
Sonda flessibile per aria TC tipo T con cavo in PTFE, −50…+250 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
Codice catalogo 628-3299
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+250 °C
- Descrizione:Sonda flessibile per aria TC tipo T con cavo in PTFE
- Seq:01
- Accuratezza:±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv) - Ø×L:1,5×2000 mm