Probes for 845
TC tipo K flessibile per sonda ad immersione, −200…+1000 °C, ±1,5 o ±0,004×mv °C, 1,5×500 mm
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−200…+1000 °C
- Descrizione:TC tipo K flessibile per sonda ad immersione
- Seq:26
- Accuratezza:±1,5 o ±0,004×mv °C
- Ø×L:1,5×500 mm