Probes for 845
Sonda magnetica per misurazioni su superfici metalliche, TC tipo K, −50...+170 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 35 mm, 20×35 mm
Codice catalogo 628-3216
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+170 °C
- Descrizione:Sonda magnetica per misurazioni su superfici metalliche, TC tipo K
- Lunghezza:35 mm
- Seq:11
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:20×35 mm