Probes for 845
Sonda avvolgibile per tubi, TC tipo K, −60...+130 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Superficie, 65 mm, 5×65 mm
Codice catalogo 620-3424
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−60...+130 °C
- Descrizione:Sonda avvolgibile per tubi, TC tipo K
- Lunghezza:65 mm
- Seq:17
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:5×65 mm