Probes for 845
Sonda impermeabile, in acciaio inox, TC tipo K, −60...+400 °C, −40...+1200 °C, Alimenti, 4×125 mm
Codice catalogo 620-1193
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−60...+400 °C
- Descrizione:Sonda impermeabile, in acciaio inox, TC tipo K
- Seq:20
- Accuratezza:−40...+1200 °C
- Applicazione:Alimenti
- Ø×L:4×125 mm