Probes for 845
Termocoppia tipo K flessibile in fibra di vetro con adattatore TC per superficie, −50…+400 °C, −40...+1200 °C, Surface, 1,5×800 mm
Codice catalogo 620-3425
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Termocoppia tipo K flessibile in fibra di vetro con adattatore TC per superficie
- Seq:23
- Accuratezza:−40...+1200 °C
- Applicazione:Surface
- Ø×L:1,5×800 mm