1-Octadecanol per sintesi
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Merck
1-Octadecanol per sintesi
Codice catalogo 8.07680.1000
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS: 112-92-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Numero CAS:112-92-5
- Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00002823
- Molecular Weight:270.5 g/mol
- IndexMerck:12,08960
- Punto di ebollizione:336 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:56…57 °C
- Densità:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-017-6
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Hill Formula:C₁₈H₃₈O
- Molar Mass:270.49 g/mol
- Boiling point:330 - 360 °C (1013 hPa)
- Density:0.805 - 0.815 g/cm³ (60 °C)
- Flash point:195 °C
- Ignition temperature:230 °C DIN 51794
- Melting Point:55 - 60 °C
- Vapor pressure:- 1 hPa (20 °C)
- Bulk density:300 kg/m³
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- LD 50 oral:LD50 Rat 2000 mg/kg
- Storage class:10 - 13 Other liquids and solids
- WGK:NWG not water endangering
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg



