Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox, Nunc™
Criobox, Nunc™
9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, marrone, 132×132×51 mm
Codice catalogo 391-7644
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nunc™
Codice catalogo 391-7644
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Criobox, Nunc™
Criobox, Nunc™
9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, marrone, 132×132×51 mm
Price
SFr. 51.00
Promo
Valido fino al 30/06/2026
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Specifiche
  • Scomparti:
    9×9
  • Per:
    CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
  • Esterno L×P×A:
    132×132×51 mm
  • Colore:
    marrone
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    391-7644
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement