Criobox, Nunc™
9×9, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, bianco, 132×132×75 mm
Codice catalogo 391-7643
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nunc™
Codice catalogo 391-7643
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
- With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Scomparti:9×9
- Per:CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml
- Esterno L×P×A:132×132×75 mm
- Colore:bianco
- Seq:04
- Cat. No.:391-7643
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement