Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Criobox, Nunc™

9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, bianco, 132×132×51 mm
Codice catalogo 391-7642
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nunc™
Codice catalogo 391-7642
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Criobox, Nunc™
Criobox, Nunc™

9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, bianco, 132×132×51 mm

Price
SFr. 568.00
Promo

Valido fino al 30/06/2026

Log in per disponibilità
1 * 48 ST
Product Details & Documents

Cardboard, white or brown.

  • With grid insert

Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.

Specifiche
  • Scomparti:
    9×9
  • Per:
    CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
  • Esterno L×P×A:
    132×132×51 mm
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    391-7642
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement