Provette monouso, Nunc™
14 ml, 110 mm, 17 mm, Fondo conico, sterile, PS, con tappo, +
391-8229
In PS, trasparente.
- Graduazioni
- Buona resistenza termica
- Buona resistenza chimica
Le provette sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
- Ø est:17 mm
- Sterili:+
- Tipo:con tappo
- Capacità:14 ml
- Descrizione:Fondo conico, sterile
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:PS
- Seq:06
- Cat. No.:391-8229
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione