Provette monouso, Nunc™
5 ml, 75 mm, 12 mm, Fondo tondo, non sterile, PS, senza tappo, -
391-8398
In PS, trasparente.
- Graduazioni
- Buona resistenza termica
- Buona resistenza chimica
Le provette sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
- Ø est:12 mm
- Sterili:-
- Tipo:senza tappo
- Capacità:5 ml
- Descrizione:Fondo tondo, non sterile
- Lunghezza:75 mm
- Materiale:PS
- Seq:02
- Cat. No.:391-8398
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione