Provette monouso, Nunc™
12 ml, 100 mm, 15 mm, Fondo tondo, sterile, PS, con tappo in PE, +
Codice catalogo 391-8228
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Provette monouso, Nunc™
Codice catalogo 391-8228
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PS, trasparente.
- Graduazioni
- Buona resistenza termica
- Buona resistenza chimica
Le provette sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
Specifiche
- Ø est:15 mm
- Sterili:+
- Tipo:con tappo in PE
- Capacità:12 ml
- Descrizione:Fondo tondo, sterile
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:PS
- Seq:04
- Cat. No.:391-8228
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappi, in PE, per provette con diametro esterno di 12 mmTappi, in PE, per provette con diametro esterno di 12 mm732-2680Log in per disponibilità1 * 3.000 ST - SFr. 206.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappi, in PE, per provette con diametro esterno di 15 mmTappi, in PE, per provette con diametro esterno di 15 mm391-8062Log in per disponibilità1 * 2.400 ST - SFr. 215.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappi, in PE, per provette con diametro esterno di 11 mmTappi, in PE, per provette con diametro esterno di 11 mm391-8056Log in per disponibilità1 * 3.600 ST - SFr. 259.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..