Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox, Nunc™
Criobox, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, bianco, 145×145×75 mm
Codice catalogo 479-0016
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nunc™
Codice catalogo 479-0016
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Criobox, Nunc™
Criobox, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, bianco, 145×145×75 mm
Price
SFr. 421.00
Promo
Valido fino al 30/06/2026
Log in per disponibilità
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Specifiche
  • Scomparti:
    10×10
  • Per:
    CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml
  • Esterno L×P×A:
    145×145×75 mm
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    479-0016
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement