Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Anse, 10 µl, blu, 12/busta
Codice catalogo 710-2509
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Codice catalogo 710-2509
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PS, sterili. Monouso, inoculo semplice, superficie dell'ansa liscia.
- Conformi agli standard per trattamento semiquantitativo dei campioni
- Superficie trattata per una migliore adesione del campione
- Atossiche
Specifiche
- Confezione:12/busta
- Capacità:10 µl
- Colore:blu
- Descrizione:Anse
- Seq:03
- Cat. No.:710-2509
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)