Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Aghi, -, giallo, 12/busta
Catalog # 734-2140
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Aghi e anse per inoculo, Nunc™
Catalog # 734-2140
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
In PS, sterili. Monouso, inoculo semplice, superficie dell'ansa liscia.
- Conformi agli standard per trattamento semiquantitativo dei campioni
- Superficie trattata per una migliore adesione del campione
- Atossiche
Specifications
- Confezione:12/busta
- Capacità:-
- Colore:giallo
- Descrizione:Aghi
- Seq:05
- Cat. No.:734-2140
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)