Cell scraper per colture cellulari, Nunc™
Per fiasche da 75 - 175-cm², altezza lama 16 mm, larghezza lama 17,5 mm, 320 mm
734-2133
Cell scraper per colture cellulari, Nunc™
734-2133
I raschietti per la raccolta di cellule sono disponibili in due lunghezze con lama regolabile per essere utilizzati in numerose applicazioni. Apirogeni.
Bestellinformationen: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
- Descrizione:Per fiasche da 75 - 175-cm², altezza lama 16 mm, larghezza lama 17,5 mm
- Lunghezza totale:320 mm
- Cat. No.:734-2133
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)