Microscope slides, Nunc™
Microscope slides, sterile, PS, 25×75 mm
Codice catalogo 734-2070
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Microscope slides, Nunc™
Codice catalogo 734-2070
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These microscope slides are designed for applications in cell culture.
The surface treatment ensures optimal conditions for cell attachment and growth.
Specifiche
- Descrizione:Microscope slides, sterile, PS
- L×L:25×75 mm
- Cat. No.:734-2070
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement