ROSETTA(DE3)PLYSS COMP CELLS 1 * 0,4 mL
Codice catalogo 70956-3
Nome del fornitore: Merck Millipore (Novagen)
ROSETTA(DE3)PLYSS COMP CELLS 1 * 0,4 mL
Codice catalogo 70956-3
Nome del fornitore: Merck Millipore (Novagen)
Frequently Bought Together
Vials for environmental analysis, WHEATON®
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Internal thread cryogenic vials
Nome del fornitore: Corning
Carboys, narrow neck, PC, square, Biotainer™, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Sterilin™ Samples Containers with Screw Caps, PS, 60 to 250 ml
Nome del fornitore: STERILIN
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Sealing mats for assay and storage microplates, Axygen®
Nome del fornitore: Corning
Piastre a 384 pozzetti (HTS), non trattate, BRANDplates®
Nome del fornitore: Brand
Tubes Cryo.S™ 4 and 5 ml
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Tappi, in PPCO, 13 mm
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Coliform water testing vials, wide mouth, Corning®
Nome del fornitore: Corning
[DE]SORTIMENTSKASTEN 32 FÄCHER 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: LICEFA KUNSTSTOFFVERARBEITUNG