Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Ion chromatography IC anion multi-element standard solution I, (5 elements in water) 100 mg/l: F , 250 mg/l: Cl, 500 mg/l: NO3 / 500 mg/l: SO4 / 1000 mg/l: PO4 Certipur®, 500 mL
Nome del fornitore: Merck
Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Codice catalogo 1.70398.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCertipur
Letteratura sul prodotto
msds_109032 msds_109036 msds_110322 msds_111437 msds_111448
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Ion chromatography IC anion multi-element standard solution I, (5 elements in water) 100 mg/l: F , 250 mg/l: Cl, 500 mg/l: NO<sub>3</sub> / 500 mg/l: SO<sub>4</sub> / 1000 mg/l: PO<sub>4</sub> Certipur®
- Cat. No.:1.70398.0500
- M-Clarity quality level:MQ100