Orders LinkContactUsLinkComponent
ChiraDex®
ChiraDex®, Precolonna, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 4 mm, Spherical silica
Codice catalogo 1.50117.0001
Nome del fornitore:   Merck
ChiraDex®
Codice catalogo 1.50117.0001
Nome del fornitore:  Merck
ChiraDex®
ChiraDex®
ChiraDex®, Precolonna, Acciaio inossidabile, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 4 mm, Spherical silica
Price
SFr. 523.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
ChiraDex® is a versatile HPLC column characterised by broad enantioselectivity and can be used for the separation of enantiomers of numerous different classes of substances. ChiraDex® is based on beta-cyclodextrin covalently linked to spherical particles of silica, and is ideal for chiral separation of hydrocarbons, steroids, phenol esters and derivatives, aromatic amines, heterocycles with five- to seven-membered ring. Simply composed RP-eluents can be used in most separations.
Cartuccia ChiraDex® LiChroCART®.
La cartuccia LiChroCART® cartridges richiede l'uso del manuCART® supporto 1.51486.0001.
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Precolonna
  • Ø int.:
    4,00 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    100 Å
  • Descrizione:
    ChiraDex®
  • Lunghezza:
    4 mm
  • Seq:
    01
  • Colonna:
    Acciaio inossidabile
  • Materiale d'imballaggio:
    Spherical silica
  • Cat. No.:
    1.50117.0001
  • Area superficiale:
    300-360 m²/g
  • Range di pH:
    3-7,5