Orders LinkContactUsLinkComponent
Cianocobalamina, Millipore®
Bottiglia di vetro, 1 g
  1.24592.1000
 :   Merck
Cianocobalamina, Millipore®
  1.24592.1000
 :  Merck
 :  68-19-9
Cianocobalamina, Millipore®
Bottiglia di vetro, 1 g
 :  68-19-9
SFr. 164.00
1 * 1 g
  •  :68-19-9
  •  :C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
  •  :MFCD00151092
  •  :1355.38 g/mol
  •  :12,10152
  •  :320 °C
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Refrigerata
  •  :200-680-0
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g