Cianocobalamina, Millipore®
Bottiglia di vetro, 100 mg
Nome del fornitore: Merck
Cianocobalamina, Millipore®
Codice catalogo 1.24592.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- IndexMerck:12,10152
- Punto di fusione:320 °C
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-680-0
Documents
msds_124592
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg



