Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbente, Superspher®
Sorbente, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Codice catalogo 1.19613.0010
Nome del fornitore:   Merck
Sorbente, Superspher®
Codice catalogo 1.19613.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Sorbente, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 2’620.00
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    4 µm
  • Conf:
    10 g
  • Descrizione:
    Superspher® 100 RP-18