Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbente, Superspher®

Sorbente, Superspher®

Superspher® 60 RP-8, 4 µm, 10 g
Codice catalogo 1.19612.0010
Nome del fornitore:   Merck
Sorbente, Superspher®
Codice catalogo 1.19612.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Sorbente, Superspher®

Superspher® 60 RP-8, 4 µm, 10 g

Numero CAS:  
Price
2 620.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Dimensioni particelle:
    4 µm
  • Conf:
    10 g
  • Descrizione:
    Superspher® 60 RP-8

Specifiche