Orders LinkContactUsLinkComponent
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Nitrogen, blu, 3, 23 mm
Codice catalogo SPIRMA-300
Marketsource
Nome del fornitore:   SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Codice catalogo SPIRMA-300
Nome del fornitore:  SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Nitrogen, blu, 3, 23 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Specifiche
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Nitrogen
  • N. di fori:
    3
  • Ø:
    23 mm