Molecular models of elements, Molymod®
Sulphur, giallo, 2, 23 mm
Codice catalogo SPIRMA-201
Marketsource
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Codice catalogo SPIRMA-201
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Specifiche
- Colore:giallo
- Descrizione:Sulphur
- N. di fori:2
- Ø:23 mm