Molecular models of elements, Molymod®
Oxygen, rosso, 2, 23 mm
Codice catalogo SPIRMA-200
Marketsource
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Codice catalogo SPIRMA-200
Nome del fornitore: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Specifiche
- Colore:rosso
- Descrizione:Oxygen
- N. di fori:2
- Ø:23 mm