Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer tubes, Transfertube®
Transfer tubes, Transfertube®
Tubi di trasferimento, PP, 4 ml, 175 mm
Codice catalogo SPEC190195P
Nome del fornitore:   Spectrum Laboratories
Transfer tubes, Transfertube®
Codice catalogo SPEC190195P
Nome del fornitore:  Spectrum Laboratories
Transfer tubes, Transfertube®
Tubi di trasferimento, PP, 4 ml, 175 mm
Price
SFr. 435.00
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Disposable tubes for liquid and solid samples with one hand. The sample to be transfered is inserted with harvester and discharged using the plunger.
  • Quick and easy use with the finger ring
  • Reduces the risk of cross contamination
Recommended for particulates, suspensions, and microbial colonies.
Specifiche
  • Capacità:
    4 ml
  • Descrizione:
    Tubi di trasferimento
  • Lunghezza:
    175 mm
  • Materiale:
    PP