Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Cuvette rettangolari, 20 mm, Vetro
N° de catalogue 1.14947.0001
Fournisseur:   Merck
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
N° de catalogue 1.14947.0001
Fournisseur:  Merck
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Cuvette e provette per NOVA, Prove e Picco
Cuvette rettangolari, 20 mm, Vetro
Prix
SFr. 180.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Cammino ottico:
    20 mm
  • Materiale finestra:
    Vetro
  • Descrizione:
    Cuvette rettangolari
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • 1.73500.0001
    TOC Tappi a vite per test in cuvetta
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • 1.73501.0001
    arsenico cuvette 2 di assorbimento
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 74.60