Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Product Details & Documents
Le soluzioni Spectroquant® CombiCheck sono standard multi-parametro pronti per l’uso per una gamma di applicazioni, che usano il sistema Spectroquant®. Ogni confezione contiene una soluzioni standard e una soluzioni spiking. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate come garanzia qualitativa, poiché non sono diluite.
The standard solution can be used to confirm the accuracy of the results from the Spectroquant® system as a whole (photometer, reagents, analytical procedure, implementation). The spiking solution can be used to test for sample-dependent effects by measuring the recovery and confirms the suitability of the sample preparation technique.
The maximum number of determinations when using the standard solution depends upon the test system used.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMerck Segment Brochure
Letteratura sul prodotto
msds_114675 msds_114676 msds_114689 msds_114695 msds_114696
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 SET
- Descrizione:Spectroquant® CombiCheck 50
- Range di misura:1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N
- Fosfato:-
- Ammonio:1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
- Cat. No.:1.14695.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
- Modello:Spectroquant® CombiCheck 50
- Solfato:-
- Cadmio:N. D.
- Nichel:-
- Nitrati:-
- Cloruro:N. D.
- COD:20,0 ±4,0 mg/L COD
- Ferro:N. D.
- Piombo:N. D.
- Alluminio:-
- Manganese:-