Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Product Details & Documents
Le soluzioni Spectroquant® CombiCheck sono standard multi-parametro pronti per l’uso per una gamma di applicazioni, che usano il sistema Spectroquant®. Ogni confezione contiene una soluzioni standard e una soluzioni spiking. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate come garanzia qualitativa, poiché non sono diluite.
The standard solution can be used to confirm the accuracy of the results from the Spectroquant® system as a whole (photometer, reagents, analytical procedure, implementation). The spiking solution can be used to test for sample-dependent effects by measuring the recovery and confirms the suitability of the sample preparation technique.
The maximum number of determinations when using the standard solution depends upon the test system used.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 SET
- Descrizione:Spectroquant® CombiCheck 10
- Range di misura:4,00 ±0,30 mg/l NH₄-N, 25 ±6 mg/l Cl,80 ±12 mg/l COD, 2,5 ±0,25 mg/l NO₃-N, 0,80 ±0,08 mg/l PO₄-P,100 ±15 mg/l SO₄,-
- Fosfato:0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P
- Ammonio:4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N
- Cat. No.:1.14676.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
- Modello:Spectroquant® CombiCheck 10
- Solfato:100 ±15 mg/L SO₄
- Cadmio:N. D.
- Nichel:-
- Nitrati:2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N
- Cloruro:-
- COD:80 ±12 mg/L COD
- Ferro:N. D.
- Piombo:N. D.
- Alluminio:-
- Manganese:-