Orders LinkContactUsLinkComponent
Test di microbiologia, Bactident
Test di microbiologia, Bactident
Aminopeptidasi Bactident®, 50 Tests
Codice catalogo 1.13301.0001
Nome del fornitore:   Merck
Test di microbiologia, Bactident
Codice catalogo 1.13301.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Test di microbiologia, Bactident
Test di microbiologia, Bactident
Aminopeptidasi Bactident®, 50 Tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 100.00
Log in per disponibilità
1 * 50 Tests
Product Details & Documents
La presenza o l'assenza di attività enzimatiche è una proprietà dei microorganismi che può essere utilizzata per la differenziazione o l'identificazione.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 Tests
  • Descrizione:
    Aminopeptidasi Bactident®