Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Ion chromatography anion multi-element standard solution II, (3 elements in water) 1000 mg/l: Cl, NO3, SO4 Certipur®, 500 mL
Nome del fornitore: Merck
Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Codice catalogo 1.11448.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCertipur
Letteratura sul prodotto
msds_109032 msds_109036 msds_110322 msds_111437 msds_111448
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Ion chromatography anion multi-element standard solution II, (3 elements in water) 1000 mg/l: Cl, NO<sub>3</sub>, SO<sub>4 </sub>Certipur®
- Cat. No.:1.11448.0500
- M-Clarity quality level:MQ100