Cryostorage boxes, Cryostore™
Codice catalogo 212-0006
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]VWR CRYOBOX 81PL 1-2ML BLUE 1 * 5 pezzi Codice catalogo479-2395
Il prodotto 479-2395 è simile a 212-0006 ma il produttore e le specifiche possono variare.
[EN]CRYO BOXES FR 1,2-2 ML, GREEN 1 * 5 pezzi Codice catalogoRATI5150002
Il prodotto RATI5150002 è simile a 212-0006 ma il produttore e le specifiche possono variare.
Product Details & Documents
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
SIMPT314-581B_TDS_EN
Scheda dati